Documenti fondamentali
AMBH93D53709
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.59
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c1-7-3-2-5(6)4-7;/h2-4H,6H2,1H3;1H
InChI
OGKCWSMABIEYBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194757-83-9.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)