Documenti fondamentali
AMBH93D535C9
Ambeed, Inc.
GW 284543 HCl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.88
Iupac Name
6,7-dimethoxy-N-(3-phenoxyphenyl)quinolin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C23H20N2O3.ClH/c1-26-22-14-19-20(11-12-24-21(19)15-23(22)27-2)25-16-7-6-10-18(13-16)28-17-8-4-3-5-9-17;/h3-15H,1-2H3,(H,24,25);1H
InChI
JUBMXFSNRBUGQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179246-08-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)