AMBH93D53563
Ambeed, Inc.
4-Iodobutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4-iodo-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H9IO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI
VRICZARLROAIDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3210-08-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)