Documenti fondamentali
AMBH6FD84650
Ambeed, Inc.
(3-((3-Chlorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.5
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(3-chlorobenzyl)oxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-3-10(7-12)9-18-13-6-2-4-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI
ZSNYOIJMFZLJES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849062-33-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)