Documenti fondamentali
AMBH6FD845A0
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzene-1,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2
InChI
NGULVTOQNLILMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13296-69-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)