Documenti fondamentali
AMBH6FD84243
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-morpholinobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-10-11(13(15)16-2)4-3-5-12(10)14-6-8-17-9-7-14/h3-5H,6-9H2,1-2H3
InChI
PMSJSQLGRJYBQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886497-09-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)