Documenti fondamentali
AMBH6FD841D1
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.14
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI
JIXCXZJOGOGGIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1644-14-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)