Documenti fondamentali
AMBH6FD841A9
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-7-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-6-1-2-8(11)4-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI
PUPYSBMMYVIJCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1344046-07-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)