Documenti fondamentali
AMBH6FD84150
Ambeed, Inc.
4-((4-Chlorobenzyl)oxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.69
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI
WRELJNMKLNHYCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62290-40-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62290-40-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)