Documenti fondamentali
AMBH6FD8410F
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O2/c11-7-2-1-6(5-8(7)12)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI
BYUXTEWDOBYESO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186347-67-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)