AMBH6FD7F913
Ambeed, Inc.
2-Bromooxazole
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C3H2BrNO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI
YCHPNSOKVRTPES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125533-82-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)