Documenti fondamentali
AMBH6FD7F77E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.08
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-4-7(11)5-9-8(6)2-3-10(9)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
QJSLUGAXLICGSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24078-18-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)