Documenti fondamentali
AMBH6FD7F703
Ambeed, Inc.
4-(Carboxymethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-(carboxymethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
LABJFIBQJFPXHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19360-67-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)