Documenti fondamentali
AMBH58176B09
Ambeed, Inc.
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.59
Numero MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-4-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7FN2.ClH/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6;/h1-3H,4,8H2;1H
InChI
XJHMDYPKWSGBBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859164-65-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)