Documenti fondamentali
AMBH58176AC8
Ambeed, Inc.
2-(4-Oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Iupac Name
(4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-9(14)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10(15)12-11-8/h1-5,11H,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
RXUMDWAGEQKZJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25947-11-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)