Documenti fondamentali
AMBH58176A8D
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
InChI
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19485-35-9.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)