Documenti fondamentali
AMBH58176A75
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-cyclopropylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-6-9-4-3-8(5-10(9)12)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,12H2
InChI
GRCSEKWOVQOXSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1434127-51-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)