Documenti fondamentali
AMBH58176902
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.56
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H3ClF6O2/c10-6-4(8(11,12)13)1-3(7(17)18)2-5(6)9(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)
InChI
IHSOZOKVWIJDQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773108-93-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)