Documenti fondamentali
AMBH581768A1
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonamido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI
WLPFXFJXJHAIKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28547-13-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)