Documenti fondamentali
AMBH581767C2
Ambeed, Inc.
(2,2-Dibromovinyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.94
Numero MDL:
Iupac Name
(2,2-dibromovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
CYLVUSZHVURAOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7436-90-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)