Documenti fondamentali
AMBH58176702
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.95
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO.BrH/c8-5-7(10)6-1-3-9-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChI
RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5349-17-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)