Documenti fondamentali
AMBH5816BA76
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloro-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.04
Numero MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-3-10-6-4(8)2-5(9)12-7(6)11-3/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChI
ICLBDPZXMHYODT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089292-97-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)