Documenti fondamentali
AMBH580649F6
Ambeed, Inc.
N-Butyl-2-cyano-acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Numero MDL:
Iupac Name
N-butyl-2-cyanoacetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-2-3-6-9-7(10)4-5-8/h2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
InChI
MGZNARROBKPUST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39581-21-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)