Documenti fondamentali
AMBH58064930
Ambeed, Inc.
3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)10(13)14/h1-5H,11H2,(H,13,14)
InChI
MARUGPVMNBSKNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887245-74-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)