Documenti fondamentali
AMBH5806480D
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methylpicolinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c1-5-7(8)3-2-6(4-9)10-5/h2-3H,1H3
InChI
WESOLAIEKVKOEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915720-64-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/915720-64-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)