Documenti fondamentali
AMBH580647BF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7-8(12)5-6-11(7)9(13)14-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI
FQBIJMMPYGOFFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1539946-20-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)