Documenti fondamentali
AMBH58064641
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)6-8(10(12)13)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,14,15)
InChI
DFNCYDFCUVAFDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67984-94-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67984-94-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)