Documenti fondamentali
AMBH580643C3
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7-iodoquinazoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.94
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-iodoquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2IN2/c9-7-5-2-1-4(11)3-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
InChI
OAZYTNLOQKCMDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/959237-34-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/959237-34-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)