Documenti fondamentali
AMBH5806435D
Ambeed, Inc.
5-(Methylsulfonyl)indoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.26
Numero MDL:
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)indoline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c1-13(11,12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI
OFYOHQMIBTVTKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/387350-92-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)