Documenti fondamentali
AMBH5806431A
Ambeed, Inc.
PTZ-343
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.4
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI
VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101199-38-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)