Documenti fondamentali
AMBH47A98028
Ambeed, Inc.
(2-(N-Methylsulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(methylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI
AZXVSPOMIIRTDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956283-09-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)