AMBH47A8D851
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-hydrazinopyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI
YCFQPRVUXPTFON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700811-29-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)