Documenti fondamentali
AMBH47A61826
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO4/c1-16-9(13)6-12-10(14)7-4-2-3-5-8(7)11(12)15/h2-5H,6H2,1H3
InChI
JINKRJDUNDRREU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23244-58-8.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23244-58-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)