Documenti fondamentali
AMBH324ABD9A
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylbenzyl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methylbenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-15(18)13-4-2-3-5-14(13)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
InChI
KGYUBBFNBRAXAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101207-45-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)