Documenti fondamentali
AMBH324ABCD0
Ambeed, Inc.
2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrazinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-2-4-10(9)15-11-7-12-5-6-13-11/h1-8H
InChI
JEJIMCVKXOULMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887344-43-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)