Documenti fondamentali
AMBH324ABA68
Ambeed, Inc.
Fenbendazole Related Compound B
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-1H-benzimidazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20367-38-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)