Documenti fondamentali
AMBH324AB995
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(2-hydroxyphenyl)butanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(2-hydroxyphenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-14-11(13)8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8H2,1H3
InChI
UUMPJJUSWJCWJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or white to yellow powder or crystals
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93108-07-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)