Documenti fondamentali
AMBH324AB8F1
Ambeed, Inc.
N-(6-Ethoxy-2-benzothiazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.42
Numero MDL:
Iupac Name
N-(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H14N2O3S2/c1-2-20-11-8-9-13-14(10-11)21-15(16-13)17-22(18,19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI
SMDTZLFVDJPWJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15850-94-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)