Documenti fondamentali
AMBH324AB7BF
Ambeed, Inc.
(3-Methyl-5-nitrophenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methyl-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI
IVYZQNHRDOGBHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107757-05-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)