AMBH324A51DF
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C22H34BNO4/c1-20(2,3)26-19(25)24-14-12-17(13-15-24)16-8-10-18(11-9-16)23-27-21(4,5)22(6,7)28-23/h8-11,17H,12-15H2,1-7H3
InChI
ZDJWODLFNSRSNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)