Documenti fondamentali
AMBH3155FD36
Ambeed, Inc.
7-Aminoheptanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
7-aminoheptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H
InChI
RMYDYIDGGSILID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62643-56-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)