Documenti fondamentali
AMBH3155FD02
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(pyridin-3-yl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.11
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-5-3-9(4-6-11)12(15)10-2-1-7-14-8-10/h1-8H
InChI
IDGVUIHZWDVXOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)