Documenti fondamentali
AMBH3155FB2F
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromopyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromopyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-2-12-6(11)5-3-9-7(8)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI
UAHCQFHFHCFRKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805568-69-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)