Documenti fondamentali
AMBH3155FA8E
Ambeed, Inc.
5-(4-Hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13)11-9(14)10-7/h1-4,12-13H,(H2,10,11,14)
InChI
PDEFBXFFQLBZSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2420-17-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)