Documenti fondamentali
AMBH303C6B6E
Ambeed, Inc.
MMPEP
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.73
Numero MDL:
Iupac Name
2-((3-methoxyphenyl)ethynyl)-6-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H13NO.ClH/c1-12-5-3-7-14(16-12)10-9-13-6-4-8-15(11-13)17-2;/h3-8,11H,1-2H3;1H
InChI
BWGVEMBFNIKUJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/823198-78-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/823198-78-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)