Documenti fondamentali
AMBH303C6754
Ambeed, Inc.
3,4,5-Trifluorobenzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.13
Numero MDL:
Iupac Name
3,4,5-trifluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H,3,11H2
InChI
AJGBQAAXUVSBCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/235088-69-4.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)