Documenti fondamentali
AMBH303C6703
Ambeed, Inc.
3-Aminoquinolin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-5-11-8-4-2-1-3-6(8)9(7)12/h1-5H,10H2,(H,11,12)
InChI
NIQNIQVCPKCNQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99512-72-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)