Documenti fondamentali
AMBH303C66B0
Ambeed, Inc.
N1-Methylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
Iupac Name
N~1~-methyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI
DYNWNNKAUGBOOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown to black powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50617-73-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)