Documenti fondamentali
AMBH303C668A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(9)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI
SWJXMRPKABLFAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36760-19-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)