Documenti fondamentali
AMBH303C6467
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.68
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI
FKRXAOXJRNLGQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2905-29-5.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)